Merck
ENA413170802
Enamine
3-methyl-1-benzofuran-5-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
147.18
MDL號碼:
Iupac Name
3-methyl-1-benzofuran-5-amine
Inchi Code
1S/C9H9NO/c1-6-5-11-9-3-2-7(10)4-8(6)9/h2-5H,10H2,1H3
InChI 密鑰
IRUXPIPZLCHAKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153745
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153745