Merck
ENA413167585
Enamine
3-methylpentan-3-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
101.19
MDL號碼:
Iupac Name
3-methyl-3-pentanamine
Inchi Code
1S/C6H15N/c1-4-6(3,7)5-2/h4-5,7H2,1-3H3
InChI 密鑰
VQMPTVQCADWACQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146146
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)