Merck
ENA413166795
Enamine
3-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)propanal
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
176.22
MDL號碼:
Iupac Name
3-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)propanal
Inchi Code
1S/C11H12O2/c12-6-1-2-9-3-4-11-10(8-9)5-7-13-11/h3-4,6,8H,1-2,5,7H2
InChI 密鑰
YEKHOGAHZACYAD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142542
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142542
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)