Merck
ENA413166757
Enamine
2-(bromomethyl)prop-2-en-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
151
MDL编号:
Iupac Name
2-(bromomethyl)-2-propen-1-ol
Inchi Code
1S/C4H7BrO/c1-4(2-5)3-6/h6H,1-3H2
InChI key
ZGBZQPLMILYHFP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142448
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142448
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)