Merck
ENA413166678
Enamine
4-(trifluoromethyl)cyclohex-2-en-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
164.13
MDL编号:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)cyclohex-2-en-1-one
Inchi Code
1S/C7H7F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1,3,5H,2,4H2
InChI key
JORQWRLRSVEFTQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140437
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)