Merck
ENA410543019
Enamine
(5-bromo-1H-indol-2-yl)methanamine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
261.55
MDL號碼:
Iupac Name
(5-bromo-1H-indol-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9BrN2.ClH/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-11)12-9;/h1-4,12H,5,11H2;1H
InChI 密鑰
IRCSYMAPJRRIIV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138902
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138902
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)