Merck
ENA410542765
Enamine
3-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)morpholine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
166.22
MDL编号:
Iupac Name
3-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-11-5-2-3-9(11)8-7-12-6-4-10-8/h2-3,5,8,10H,4,6-7H2,1H3
InChI key
VQDSLKBTXFPOMG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137686
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137686
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)