Merck
ENA410542642
Enamine
(3-bromothiophen-2-yl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
193.06
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
(3-bromo-2-thienyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H5BrOS/c6-4-1-2-8-5(4)3-7/h1-2,7H,3H2
InChI key
IXULCOYQSDIBFO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136694
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136694
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)