Merck
ENA408615731
Enamine
rac-(1R,4S)-(2-1C)bicyclo[2.2.1]heptane-2-carbaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
124.18
Iupac Name
bicyclo[2.2.1]heptane-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H12O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h5-8H,1-4H2
InChI key
UAQYREPFSVCDHT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127179
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127179
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)