Merck
ENA408615716
Enamine
1-(2,5-dichlorophenyl)cyclopentan-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
230.14
MDL编号:
Iupac Name
1-(2,5-dichlorophenyl)cyclopentanamine
Inchi Code
1S/C11H13Cl2N/c12-8-3-4-10(13)9(7-8)11(14)5-1-2-6-11/h3-4,7H,1-2,5-6,14H2
InChI key
ISXBRYHRRGPJMA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136056
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136056
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)