Merck
ENA408615651
Enamine
3-methoxy-2,2-dimethylpropanenitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
113.16
MDL编号:
Iupac Name
3-methoxy-2,2-dimethylpropanenitrile
Inchi Code
1S/C6H11NO/c1-6(2,4-7)5-8-3/h5H2,1-3H3
InChI key
CEMLHCYKDRPMSS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135862
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135862
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)