Merck
ENA408615588
Enamine
4,5-dimethyl-2-nitrobenzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
176.17
MDL號碼:
Iupac Name
4,5-dimethyl-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-6-3-8(5-10)9(11(12)13)4-7(6)2/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
KMXMOTHNWNJKBR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135572
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135572
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)