Merck
ENA402268100
Enamine
methyl 1-cyanocyclohexane-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
167.21
MDL编号:
Iupac Name
methyl 1-cyanocyclohexanecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c1-12-8(11)9(7-10)5-3-2-4-6-9/h2-6H2,1H3
InChI key
PVFHKRCUWUPRFA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58900
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58900
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)