Merck
ENA402267899
Enamine
4-(difluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
178.18
MDL编号:
Iupac Name
4-(difluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12F2O2/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h5-7H,1-4H2,(H,11,12)
InChI key
YYQCHCJHDZCDSW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133527
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133527
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)