Merck
ENA402267643
Enamine
3-hydroxy-1-benzofuran-2-carbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
159.14
MDL號碼:
mp
138-142
Iupac Name
3-hydroxy-1-benzofuran-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H5NO2/c10-5-8-9(11)6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-4,11H
InChI 密鑰
TWHYVQXLGAEBMI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132343
Melting Point
138-142
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132343
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)