Merck
ENA402267299
Enamine
2,6,7-trichloroquinoxaline
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
233.48
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
mp
147-148
Iupac Name
2,6,7-trichloroquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H3Cl3N2/c9-4-1-6-7(2-5(4)10)13-8(11)3-12-6/h1-3H
InChI key
WKHZLRADDUHIIV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131355
Melting Point
147-148
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131355
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)