Merck
ENA394768018
Enamine
2-fluoro-4-hydrazinylpyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
127.12
MDL號碼:
mp
97-99
Iupac Name
2-fluoro-4-hydrazinopyridine
Inchi Code
1S/C5H6FN3/c6-5-3-4(9-7)1-2-8-5/h1-3H,7H2,(H,8,9)
InChI 密鑰
WPUCAFYQYAGPAV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129837
Melting Point
97-99
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129837
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)