Merck
ENA390552587
Enamine
3-ethyl-2-methylquinolin-4-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
187.24
MDL號碼:
mp
290-295
Iupac Name
3-ethyl-2-methyl-4(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C12H13NO/c1-3-9-8(2)13-11-7-5-4-6-10(11)12(9)14/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
UUDYPKCYYIOUJD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127321
Melting Point
290-295
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127321
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)