Merck
ENA390347395
Enamine
2-cyclobutyl-1-phenylethan-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
174.24
MDL编号:
Iupac Name
2-cyclobutyl-1-phenylethanone
Inchi Code
1S/C12H14O/c13-12(9-10-5-4-6-10)11-7-2-1-3-8-11/h1-3,7-8,10H,4-6,9H2
InChI key
YVHVQVZHGGIEFS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126224
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126224
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)