Merck
ENA388700554
Enamine
N-(1-cyano-1-methylethyl)methanesulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
162.21
MDL编号:
mp
72-74
Iupac Name
N-(1-cyano-1-methylethyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H10N2O2S/c1-5(2,4-6)7-10(3,8)9/h7H,1-3H3
InChI key
ZKXUNXWGAUQSNM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124633
Melting Point
72-74
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124633
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)