Merck
ENA388700221
Enamine
5-chlorofuran-2-carbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
127.53
MDL编号:
Iupac Name
5-chloro-2-furonitrile
Inchi Code
1S/C5H2ClNO/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-2H
InChI key
ZQXMLPGTNIYTRW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123911
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123911
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)