Merck
ENA388700199
Enamine
3-(piperidin-4-yl)propanamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
156.23
MDL编号:
Iupac Name
3-(4-piperidinyl)propanamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c9-8(11)2-1-7-3-5-10-6-4-7/h7,10H,1-6H2,(H2,9,11)
InChI key
TZONNMJKAPGHSN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123879
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123879
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)