Merck
ENA388192243
Enamine
2-cyano-N-(pyrimidin-2-yl)acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
162.15
MDL编号:
Iupac Name
2-cyano-N-(2-pyrimidinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H6N4O/c8-3-2-6(12)11-7-9-4-1-5-10-7/h1,4-5H,2H2,(H,9,10,11,12)
InChI key
ZQQDHDUYVWOSSB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122561
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122561
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)