Merck
ENA388192094
Enamine
2-chloro-6-(dimethylamino)benzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
183.64
MDL號碼:
Iupac Name
2-chloro-6-(dimethylamino)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10ClNO/c1-11(2)9-5-3-4-8(10)7(9)6-12/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
HWZUGJLCRJPTPE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121945
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121945
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)