Merck
ENA387773130
Enamine
ethyl 2-formyl-3-oxopropanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
144.13
MDL编号:
Iupac Name
ethyl 2-formyl-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C6H8O4/c1-2-10-6(9)5(3-7)4-8/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
HMFLBGNCDZYITR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82965
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82965
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)