Merck
ENA387772656
Enamine
2-(2,2-difluoroethoxy)pyridine-4-carbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
184.15
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
2-(2,2-difluoroethoxy)isonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C8H6F2N2O/c9-7(10)5-13-8-3-6(4-11)1-2-12-8/h1-3,7H,5H2
InChI 密鑰
OQHZRPHVQQIVDZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119713
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119713
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)