Merck
ENA379363976
Enamine
ethyl 3-oxo-4-(oxolan-2-yl)butanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
200.23
MDL编号:
Iupac Name
ethyl 3-oxo-4-tetrahydro-2-furanylbutanoate
Inchi Code
1S/C10H16O4/c1-2-13-10(12)7-8(11)6-9-4-3-5-14-9/h9H,2-7H2,1H3
InChI key
JQZYHGAIIKGKKU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117550
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117550
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)