Merck
ENA379363913
Enamine
6-methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
191.23
MDL號碼:
mp
162-163
Iupac Name
6-methoxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1-benzazepin-2-one
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-14-10-6-3-5-9-8(10)4-2-7-11(13)12-9/h3,5-6H,2,4,7H2,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
NEMWEYAZCVDHEF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117354
Melting Point
162-163
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117354
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)