Merck
ENA379363426
Enamine
3-phenyl-[1,2]oxazolo[5,4-b]pyridine-5-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
294.72
MDL號碼:
Iupac Name
3-phenylisoxazolo[5,4-b]pyridine-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H7ClN2O3S/c13-19(16,17)9-6-10-11(8-4-2-1-3-5-8)15-18-12(10)14-7-9/h1-7H
InChI 密鑰
RMENGPPTHWFIPN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116029
象形圖
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116029
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)