Merck
ENA375227945
Enamine
1-(bromomethyl)-1-(methanesulfonylmethyl)cyclobutane
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
241.15
MDL编号:
Iupac Name
1-(bromomethyl)-1-[(methylsulfonyl)methyl]cyclobutane
Inchi Code
1S/C7H13BrO2S/c1-11(9,10)6-7(5-8)3-2-4-7/h2-6H2,1H3
InChI key
NLGMVDVRUYIXBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115650
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115650
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)