Merck
ENA375227591
Enamine
1-(2,2-diethoxyethyl)pyrrolidin-3-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
203.28
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-(2,2-diethoxyethyl)-3-pyrrolidinol
Inchi Code
1S/C10H21NO3/c1-3-13-10(14-4-2)8-11-6-5-9(12)7-11/h9-10,12H,3-8H2,1-2H3
InChI key
RGYJGWMZZIZUAS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113260
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113260
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)