Merck
ENA375227563
Enamine
4-amino-3-chloro-N-methylbenzamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
184.62
MDL编号:
Iupac Name
4-amino-3-chloro-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O/c1-11-8(12)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
OMKUCXZFXYVYJX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112687
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112687
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)