Merck
ENA375227532
Enamine
4H,5H,6H,7H-thieno[2,3-c]pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
139.22
MDL编号:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H9NS/c1-3-8-5-7-6(1)2-4-9-7/h2,4,8H,1,3,5H2
InChI key
HXNOEHIMWZDRTK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103621
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103621
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)