Merck
ENA372574051
Enamine
1-phenylpent-4-en-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
160.22
MDL编号:
Iupac Name
1-phenyl-4-penten-1-one
Inchi Code
1S/C11H12O/c1-2-3-9-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h2,4-8H,1,3,9H2
InChI key
KYGSYTRHCDNSGS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114302
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114302
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)