Merck
ENA372574046
Enamine
N1,N1,N3,6-tetramethylbenzene-1,3-diamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
164.25
MDL號碼:
Iupac Name
N~1~,N~3~,N~3~,4-tetramethyl-1,3-benzenediamine
Inchi Code
1S/C10H16N2/c1-8-5-6-9(11-2)7-10(8)12(3)4/h5-7,11H,1-4H3
InChI 密鑰
HMGDWBGIERFZCQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
86
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114297
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)