Merck
ENA372574023
Enamine
tert-butyl 2,4-dioxo-1,3,7-triazaspiro[4.4]nonane-7-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
255.27
MDL编号:
mp
243-245
Iupac Name
tert-butyl 2,4-dioxo-1,3,7-triazaspiro[4.4]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17N3O4/c1-10(2,3)18-9(17)14-5-4-11(6-14)7(15)12-8(16)13-11/h4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,15,16)
InChI key
VLKKAIKVRQFMFD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113119
Melting Point
243-245
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113119
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)