Merck
ENA372573302
Enamine
dimethyl-1,3-oxazole-5-carbonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
159.57
MDL编号:
Iupac Name
2,4-dimethyl-1,3-oxazole-5-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2/c1-3-5(6(7)9)10-4(2)8-3/h1-2H3
InChI key
UXTURJHEFJOGTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112736
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112736
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)