Merck
ENA372573129
Enamine
methyl N-(2-iodoacetyl)carbamate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
243
MDL编号:
Iupac Name
methyl iodoacetylcarbamate
Inchi Code
1S/C4H6INO3/c1-9-4(8)6-3(7)2-5/h2H2,1H3,(H,6,7,8)
InChI key
SRKXINLFILPTFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112266
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112266
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)