选择尺寸
500 MG
$611.25
1 G
$1,222.50
2 G
$2,261.25
供应商货号: 3D-033-500MG
$611.25
21天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
所有图片(1)
选择尺寸
变更视图
500 MG
$611.25
1 G
$1,222.50
2 G
$2,261.25
About This Item
供应商货号: 3D-033-500MG
$611.25
21天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
Iupac Name
(1-acetyl-3-piperidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-7(11)9-4-2-3-8(5-9)6-10/h8,10H,2-6H2,1H3
InChI key
SPVDEFLVIBQUIQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111336
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111336