Merck
ENA372572757
Enamine
4-(2-chloro-4-methylphenoxy)butanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
228.68
MDL编号:
Iupac Name
4-(2-chloro-4-methylphenoxy)butanoic acid
Inchi Code
1S/C11H13ClO3/c1-8-4-5-10(9(12)7-8)15-6-2-3-11(13)14/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
LCJRUFKEVHYJBQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111320
象形图
Exclamation markEnvironment
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111320
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)