Merck
ENA371464642
Enamine
4-(oxiran-2-yl)benzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
145.16
MDL號碼:
mp
34-35
Iupac Name
4-(2-oxiranyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H7NO/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)9-6-11-9/h1-4,9H,6H2
InChI 密鑰
WLNIRLBZLAAEAQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40071
Melting Point
34-35
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)