Merck
ENA371463839
Enamine
N-cyclopropyl-9-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
217.31
MDL號碼:
Iupac Name
N-cyclopropyl-9-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-amine
Inchi Code
1S/C14H19NO/c1-10-4-2-5-12-13(15-11-7-8-11)6-3-9-16-14(10)12/h2,4-5,11,13,15H,3,6-9H2,1H3
InChI 密鑰
DAXOYKREAXDYMS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110397
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110397