Merck
ENA371463144
Enamine
[5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazol-2-yl]methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
217.15
MDL编号:
Iupac Name
[5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazol-2-yl]methanol
Inchi Code
1S/C9H6F3NO2/c10-9(11,12)5-1-2-7-6(3-5)13-8(4-14)15-7/h1-3,14H,4H2
InChI key
ACWKKCNXWQTLFP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108574
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108574
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)