Merck
ENA371177617
Enamine
2-[(quinolin-2-yl)amino]ethan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
188.23
MDL號碼:
mp
119-122
Iupac Name
2-(2-quinolinylamino)ethanol
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c14-8-7-12-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)13-11/h1-6,14H,7-8H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
MFOKDWUAYVSYHN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106752
Melting Point
119-122
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106752
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)