Merck
ENA370563679
Enamine
N-(2-formamidoethyl)formamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
116.12
MDL编号:
mp
110-115
Iupac Name
N,N'-(ethane-1,2-diyl)diformamide
Inchi Code
1S/C4H8N2O2/c7-3-5-1-2-6-4-8/h3-4H,1-2H2,(H,5,7)(H,6,8)
InChI key
NBNDPGGJEJRDBJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
90
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104295
Melting Point
110-115
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104295
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)