Merck
ENA370563100
Enamine
3-amino-4-(propan-2-yloxy)benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
195.22
MDL號碼:
Iupac Name
3-amino-4-isopropoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-6(2)14-9-4-3-7(10(12)13)5-8(9)11/h3-6H,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
YIAGHMRDAHWMKF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105082
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105082
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)