Merck
ENA370562992
Enamine
3-[(5-bromo-2-methoxyphenyl)methyl]imidazolidine-2,4-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
299.12
MDL编号:
Iupac Name
3-(5-bromo-2-methoxybenzyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C11H11BrN2O3/c1-17-9-3-2-8(12)4-7(9)6-14-10(15)5-13-11(14)16/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,13,16)
InChI key
CPZPTKUCJCGAFK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104557
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104557
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)