Merck
ENA370562770
Enamine
5-methyl-4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylic acid hydrobromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
234.05
MDL號碼:
Iupac Name
5-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-2-pyridinecarboxylic acid hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H7NO3.BrH/c1-4-3-8-5(7(10)11)2-6(4)9;/h2-3H,1H3,(H,8,9)(H,10,11);1H
InChI 密鑰
PEPXDNPSBFSMFX-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104851
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104851
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)