Merck
ENA360887500
Enamine
2-hydroxy-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
157.09
MDL號碼:
Iupac Name
2-hydroxy-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C4H6F3NO2/c5-4(6,7)2-8-3(10)1-9/h9H,1-2H2,(H,8,10)
InChI 密鑰
WOFYMUAFBNFMMT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99163
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99163
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)