Merck
ENA358813351
Enamine
2-methylhex-5-yn-3-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
112.17
MDL编号:
Iupac Name
2-methyl-5-hexyn-3-ol
Inchi Code
1S/C7H12O/c1-4-5-7(8)6(2)3/h1,6-8H,5H2,2-3H3
InChI key
UIOBNJCNIYKHRJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97981
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97981
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)